2,2′-二甲基联苯 ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI
D1717-1G D1717-5G
TCIAD1717-1GEA 0 CNY
TCIAD1717-1G TCIAD1717-5G
2,2′-二甲基联苯 ≥95.0% (通过GC)
2,2′-二甲基联苯
分子式: C₁₄H₁₄
沸点: 259°C
溶点: 18 °C
密度: 0,993 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00048075
CAS号: 605-39-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53191249a92547b0a84bfb091b64bae6720ac8b0&vid=53191249a92547b0a84bfb091b64bae6720ac8b0&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %