3,5-双(三氟甲基)苯基异硫氰酸酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
I0569-25G I0569-5G
TCIAI0569-25GEA 0 CNY
TCIAI0569-25G TCIAI0569-5G
3,5-双(三氟甲基)苯基异硫氰酸酯 ≥98.0% (通过GC)
3,5-双(三氟甲基)苯基异硫氰酸酯
分子式: C₉H₃F₆NS
沸点: 95°C
密度: 1,48 g/cm³ (20 °C)
闪点: 108°C
MDL编号: MFCD00040838
CAS号: 23165-29-9
UN号: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd190923bfc37b79af012dc15a65585a2e7210e7&vid=bd190923bfc37b79af012dc15a65585a2e7210e7&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %