3,5-双(三氟甲基)苯甲酰氯 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
|
Danger
|
B2000-25G
B2000-5G
TCIAB2000-25GEA
0
CNY
TCIAB2000-25G
TCIAB2000-5G
3,5-双(三氟甲基)苯甲酰氯 ≥98.0% (通过滴定分析)
分子式:
C₉H₃ClF₆O 沸点: 81°C 密度: 1,53 g/cm³ (19 °C) 闪点: 72°C |
MDL编号:
MFCD00000387 CAS号: 785-56-8 EINECS: 212-322-0 UN号: 3265 ADR: 8,III |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |