3,5-Dimethylbenzoyl chloride ≥97.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
D3550-25G D3550-5G
TCIAD3550-25GEA 0 CNY
TCIAD3550-25G TCIAD3550-5G
3,5-Dimethylbenzoyl chloride ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3,5-Dimethylbenzoyl chloride
分子式: C₉H₉ClO
沸点: 127°C
MDL编号: MFCD02313742
CAS号: 6613-44-1
EINECS: 413-010-9
UN号: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49dde89c47b6aad3edddbc8b7d545b1e92c77c71&vid=49dde89c47b6aad3edddbc8b7d545b1e92c77c71&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %