4-苯甲氧基苯甲醇 ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI
B1602-10G B1602-25G
TCIAB1602-10GEA 0 CNY
TCIAB1602-10G TCIAB1602-25G
4-苯甲氧基苯甲醇 ≥95.0% (通过GC)
4-苯甲氧基苯甲醇
分子式: C₁₄H₁₄O₂
溶点: 87…88 °C
MDL编号: MFCD00004654
CAS号: 836-43-1
EINECS: 212-649-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b28aa4e3071e41cc5a130fbdd196b98e7952e588&vid=b28aa4e3071e41cc5a130fbdd196b98e7952e588&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 84.0 to 89.0 deg-C