对甲苯磺酸甲酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
Methyl 4-methylbenzenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid methyl ester, Methyl p-toluenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid methyl ester
T0269-25G
T0269-500G
TCIAT0269-25GEA
0
CNY
TCIAT0269-25G
TCIAT0269-500G
对甲苯磺酸甲酯 ≥98.0% (by GC)
对甲苯磺酸甲酯
分子式:
C₈H₁₀O₃S 沸点: 292 °C (1013 hPa) 溶点: 28…30 °C 密度: 1,23 g/cm³ (20 °C) 闪点: 130 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00008417 CAS号: 80-48-8 EINECS: 201-283-5 UN号: 3261 ADR: 8,II |
|
产品技术规格
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |