3,5-二羟基苯甲醇 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
D2656-25G D2656-5G
TCIAD2656-25GEA 0 CNY
TCIAD2656-25G TCIAD2656-5G
3,5-二羟基苯甲醇 ≥97.0% (通过GC)
3,5-二羟基苯甲醇
分子式: C₇H₈O₃
MDL编号: MFCD00016867
CAS号: 29654-55-5
EINECS: 249-751-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a90ac1e467b26fba4210647ca1bdf896dbc88b29&vid=a90ac1e467b26fba4210647ca1bdf896dbc88b29&prid=web&clid=SAPDAM