邻乙氧基苯甲醇 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: (2-Ethoxyphenyl)methanol
E0499-25G E0499-5G
TCIAE0499-25GEA 0 CNY
TCIAE0499-25G TCIAE0499-5G
邻乙氧基苯甲醇 ≥98.0% (by GC)
邻乙氧基苯甲醇
分子式: C₉H₁₂O₂
沸点: 265°C
溶点: 0 °C
密度: 1,07 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00004616
CAS号: 71672-75-8
EINECS: 275-811-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00d78456e09e24f935314c971ef8a9eedfb7c770&vid=00d78456e09e24f935314c971ef8a9eedfb7c770&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %