2-苯乙胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 2-苯基乙胺, β-苯乙胺
P0085-25ML P0085-500ML
TCIAP0085-25MLEA 0 CNY
TCIAP0085-25ML TCIAP0085-500ML
2-苯乙胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-苯乙胺
分子式: C₆H₅CH₂CH₂NH₂
分子量: 121.18 g/mol
沸点: 200
溶点: -60
闪点: 90°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008184
CAS号: 64-04-0
EINECS: 200-574-4
UN号: 2735
ADR: 8 II
Merck Index: 14,06026
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c0fd4fcc97e2e8069a5894ff4ad5e16ccae117d&vid=9c0fd4fcc97e2e8069a5894ff4ad5e16ccae117d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %