3-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
T1955-1G T1955-5G
TCIAT1955-1GEA 0 CNY
TCIAT1955-1G TCIAT1955-5G
3-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol ≥98.0% (通过GC)
3-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol
分子式: C₈H₇F₃O₂
MDL编号: MFCD00061270
CAS号: 50823-90-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3670d70e6e0d5aeada2d567e07a595688c835164&vid=3670d70e6e0d5aeada2d567e07a595688c835164&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %