2-硝基-4-(三氟甲基)苯甲酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 2-硝基-α,α,α-三氟对甲苯酸
N0720-25G N0720-5G
TCIAN0720-25GEA 0 CNY
TCIAN0720-25G TCIAN0720-5G
2-硝基-4-(三氟甲基)苯甲酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-硝基-4-(三氟甲基)苯甲酸
分子式: C₈H₄F₃NO₄
分子量: 235.12 g/mol
MDL编号: MFCD00007142
CAS号: 320-94-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d114e168b3c178d041cfeea60e4776fab3f707f3&vid=d114e168b3c178d041cfeea60e4776fab3f707f3&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C