4-(Trifluoromethyl)anthranilic acid ≥97.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
|
Warning
|
A2175-25G
A2175-5G
TCIAA2175-25GEA
0
CNY
TCIAA2175-25G
TCIAA2175-5G
4-(Trifluoromethyl)anthranilic acid ≥97.0% (通过HPLC,滴定分析)
分子式:
C₈H₆F₃NO₂ 溶点: 175°C |
MDL编号:
MFCD00519334 CAS号: 402-13-1 EINECS: 206-937-3 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Amber powder to crystalline |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |