3-(三氟甲基)苯甲酰氯 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
T1335-25G T1335-5G
TCIAT1335-25GEA 0 CNY
TCIAT1335-25G TCIAT1335-5G
3-(三氟甲基)苯甲酰氯 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
3-(三氟甲基)苯甲酰氯
分子式: C₈H₄ClF₃O
沸点: 85°C
密度: 1,4078 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00000680
CAS号: 2251-65-2
EINECS: 218-844-5
UN号: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dd44180df5513d489bc9c2081de3f6f060bcd71&vid=4dd44180df5513d489bc9c2081de3f6f060bcd71&prid=web&clid=SAPDAM