对氟苯乙腈 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
F0258-25G F0258-250G
TCIAF0258-25GEA 0 CNY
TCIAF0258-25G TCIAF0258-250G
对氟苯乙腈 ≥98.0% (通过GC)
对氟苯乙腈
分子式: C₈H₆FN
沸点: 230°C
溶点: 86 °C
密度: 1,136 g/cm³ (20 °C)
闪点: 108°C
MDL编号: MFCD00001917
CAS号: 459-22-3
EINECS: 207-286-8
UN号: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6cf22c7328ce46acf996637aab431853a7b0fead&vid=6cf22c7328ce46acf996637aab431853a7b0fead&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %