2,2-二乙氧基苯乙酮 ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI
D1640-25G
D1640-500G
TCIAD1640-25GEA
0
CNY
TCIAD1640-25G
TCIAD1640-500G
2,2-二乙氧基苯乙酮 ≥95.0% (通过GC)
2,2-二乙氧基苯乙酮
分子式:
C₁₂H₁₆O₃ 沸点: 134°C 密度: 1,04 g/cm³ (20 °C) 闪点: 127°C |
MDL编号:
MFCD00009659 CAS号: 6175-45-7 EINECS: 228-220-4 |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |