3-(氯甲基)苯甲酰氯 ≥93.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
C2314-25G C2314-5G
TCIAC2314-25GEA 0 CNY
TCIAC2314-25G TCIAC2314-5G
3-(氯甲基)苯甲酰氯 ≥93.0% (by GC)
3-(氯甲基)苯甲酰氯
分子式: C₈H₆Cl₂O
分子量: 189.04 g/mol
沸点: 150°C
溶点: 4°C
密度: 1.331
MDL编号: MFCD00000682
CAS号: 63024-77-1
EINECS: 263-799-7
UN号: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b4ceea48e98357c43752679895478b4e458a624&vid=0b4ceea48e98357c43752679895478b4e458a624&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %