α-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluene ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
C2483-25G C2483-5G
TCIAC2483-25GEA 0 CNY
TCIAC2483-25G TCIAC2483-5G
α-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluene ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
α-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluene
分子式: C₇H₅BrClF
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00831105
CAS号: 71916-82-0
UN号: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28026d937d72f682813219bfa3961e0e7d7871bd&vid=28026d937d72f682813219bfa3961e0e7d7871bd&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %