α-Bromo-2-chloro-4-fluorotoluene ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
1-(Bromomethyl)-2-chloro-4-fluorobenzene, 2-Chloro-4-fluorobenzyl bromide
C2098-25G
C2098-5G
TCIAC2098-25GEA
0
CNY
TCIAC2098-25G
TCIAC2098-5G
α-Bromo-2-chloro-4-fluorotoluene ≥98.0% (by GC)
α-Bromo-2-chloro-4-fluorotoluene
分子式:
C₇H₅BrClF 分子量: 223.47 g/mol 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00236025 CAS号: 45767-66-6 UN号: 3261 ADR: 8 II |
|
产品技术规格
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 37.0 to 41.0 deg-C |