对戊基溴苯 ≥90.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 1-溴-4-戊基苯
B1605-25G B1605-5G
TCIAB1605-25GEA 0 CNY
TCIAB1605-25G TCIAB1605-5G
对戊基溴苯 ≥90.0% (by GC)
对戊基溴苯
分子式: C₁₁H₁₅Br
分子量: 227.14 g/mol
沸点: 148°C
闪点: 89°C
MDL编号: MFCD00061113
CAS号: 51554-95-1
EINECS: 472-220-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1292c6c125d8efa1c144a3823f1ecab983e05c5&vid=d1292c6c125d8efa1c144a3823f1ecab983e05c5&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %