4-Bromocumene 97,0 GC_ASSAY_METHOD
供应商: TCI
Synonyms: 4-Bromoisopropylbenzene, 1-Bromo-4-isopropylbenzene
B2045-25G B2045-5G
TCIAB2045-25GEA 0 CNY
TCIAB2045-25G TCIAB2045-5G
4-Bromocumene 97,0 GC_ASSAY_METHOD
4-Bromocumene
分子式: C₉H₁₁Br
分子量: 199.09 g/mol
沸点: 219°C
溶点: –22°C
闪点: 94°C
MDL编号: MFCD00039159
CAS号: 586-61-8
EINECS: 209-577-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bcb97ec95fea45ef87af61c37b7bcf2c89e78922&vid=bcb97ec95fea45ef87af61c37b7bcf2c89e78922&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %