乙氧基苯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 苯乙醚, 乙基苯基醚, 乙氧基苯
E0043-25ML E0043-500ML
TCIAE0043-25MLEA 0 CNY
TCIAE0043-25ML TCIAE0043-500ML
乙氧基苯 ≥98.0% (by GC)
乙氧基苯
分子式: C₆H₅OC₂H₅
沸点: 173°C
溶点: –30 °C
密度: 0,956 g/cm³ (20 °C)
闪点: 57°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009090
CAS号: 103-73-1
EINECS: 203-139-7
UN号: 3271
ADR: 3,III
Merck Index: 14,07229
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f68d46a525d051512916ee99cca86c0fd407817&vid=4f68d46a525d051512916ee99cca86c0fd407817&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %