对苯二异硫氰酸酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 双硫氰苯, 1,4-亚苯基二硫代异氰酸酯, PDITC
P1279-25G P1279-5G
TCIAP1279-25GEA 0 CNY
TCIAP1279-25G TCIAP1279-5G
对苯二异硫氰酸酯 ≥98.0% (by GC)
对苯二异硫氰酸酯
分子式: C₈H₄N₂S₂
沸点: 319 °C (1013 hPa)
溶点: 131 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00004811
CAS号: 4044-65-9
EINECS: 223-741-3
UN号: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,01308
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15032bd5ca2885e69a6e638396e803e286e1968e&vid=15032bd5ca2885e69a6e638396e803e286e1968e&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Green to Brown powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C