五氟苯磺酰氯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzenesulphonyl chloride, Pentafluorobenzene-1-sulphonyl chloride
P0934-25G P0934-5G
TCIAP0934-25GEA 0 CNY
TCIAP0934-25G TCIAP0934-5G
五氟苯磺酰氯 ≥98.0% (by GC)
五氟苯磺酰氯
分子式: C₆ClF₅O₂S
沸点: 210°C
密度: 1,79 g/cm³ (20 °C)
闪点: 90°C
MDL编号: MFCD00007427
CAS号: 832-53-1
EINECS: 212-620-0
UN号: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eda310d51790664cde477b82191969a93256522f&vid=eda310d51790664cde477b82191969a93256522f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %