3,4-二氟苯磺酰氯 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
D2941-1G D2941-5G
TCIAD2941-1GEA 0 CNY
TCIAD2941-1G TCIAD2941-5G
3,4-二氟苯磺酰氯 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
3,4-二氟苯磺酰氯
分子式: C₆H₃ClF₂O₂S
沸点: 105 °C (15 -rr)
密度: 1,586 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00153120
CAS号: 145758-05-0
UN号: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00d16e46bcb4a8b728f95f01ecf191ce2ed86d50&vid=00d16e46bcb4a8b728f95f01ecf191ce2ed86d50&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %