2,6-二氟苯磺酰氯 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 2,6-Difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
D2940-1G D2940-25G D2940-5G
TCIAD2940-1GEA 0 CNY
TCIAD2940-1G TCIAD2940-25G TCIAD2940-5G
2,6-二氟苯磺酰氯 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,6-二氟苯磺酰氯
分子式: C₆H₃ClF₂O₂S
分子量: 212.6 g/mol
沸点: 129°C
MDL编号: MFCD00085004
CAS号: 60230-36-6
UN号: 3265
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6fd55f2fe71225170c28a1ad120d6e7f451dfe3d&vid=6fd55f2fe71225170c28a1ad120d6e7f451dfe3d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %