2,4-二氟苯磺酰氯 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 2,4-Difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
D2939-25G D2939-5G
TCIAD2939-25GEA 0 CNY
TCIAD2939-25G TCIAD2939-5G
2,4-二氟苯磺酰氯 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,4-二氟苯磺酰氯
分子式: C₆H₃ClF₂O₂S
分子量: 212.6 g/mol
沸点: 84°C
密度: 1.581
MDL编号: MFCD00042481
CAS号: 13918-92-8
UN号: 3265
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4bf76fe2d8dbfdf36365597ec5834ecda1e9606&vid=f4bf76fe2d8dbfdf36365597ec5834ecda1e9606&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %