4-(三氟甲氧基)苯磺酰氯 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)benzene-1-sulphonyl chloride
T2146-25G T2146-5G
TCIAT2146-25GEA 0 CNY
TCIAT2146-25G TCIAT2146-5G
4-(三氟甲氧基)苯磺酰氯 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(三氟甲氧基)苯磺酰氯
分子式: C₇H₄ClF₃O₃S
沸点: 120 - 122 °C (15 -rr)
密度: 1,536 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00042408
CAS号: 94108-56-2
EINECS: 302-397-9
UN号: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f03c493f825cd1c8f114dcc8ee356a77ec3f3014&vid=f03c493f825cd1c8f114dcc8ee356a77ec3f3014&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %