2-(Trifluoromethoxy)phenol ≥96.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
T2156-25G
T2156-5G
TCIAT2156-25GEA
0
CNY
TCIAT2156-25G
TCIAT2156-5G
2-(Trifluoromethoxy)phenol ≥96.0% (通过GC)
2-(Trifluoromethoxy)phenol
分子式:
C₇H₅F₃O₂ |
MDL编号:
MFCD00236324 CAS号: 32858-93-8 UN号: 1993 ADR: 3,III |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |