1-Nitro-3-(trifluoromethoxy)benzene ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
N0884-25G
N0884-5G
TCIAN0884-25GEA
0
CNY
TCIAN0884-25G
TCIAN0884-5G
1-Nitro-3-(trifluoromethoxy)benzene ≥98.0% (通过GC)
1-Nitro-3-(trifluoromethoxy)benzene
分子式:
C₇H₄F₃NO₃ 沸点: 96°C |
MDL编号:
MFCD00041011 CAS号: 2995-45-1 |
|
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |