2,3,5,6-Tetrafluoro-4-hydroxybenzoic acid ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
T1943-1G T1943-5G
TCIAT1943-1GEA 0 CNY
TCIAT1943-1G TCIAT1943-5G
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-hydroxybenzoic acid ≥98.0% (通过滴定分析)
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-hydroxybenzoic acid
分子式: C₇H₂F₄O₃
MDL编号: MFCD00129952
CAS号: 652-34-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d521f4da23743e86b66327294fa20d034cab976&vid=3d521f4da23743e86b66327294fa20d034cab976&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 152.0 to 156.0 deg-C