5-氟水杨酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
F0469-1G F0469-5G
TCIAF0469-1GEA 0 CNY
TCIAF0469-1G TCIAF0469-5G
5-氟水杨酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
分子式: C₇H₅FO₃
沸点: 295 °C (1013 hPa)
溶点: 180 °C
MDL编号: MFCD00002456
CAS号: 345-16-4
EINECS: 206-455-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aefc457e1e034409e78050f1c4ba36af079b6c02&vid=aefc457e1e034409e78050f1c4ba36af079b6c02&prid=web&clid=SAPDAM