对硝基苯甲酸甲酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: 4-Nitrobenzoic acid emthyl ester, Methyl 4-nitrobenzoate
N0159-25G N0159-500G
TCIAN0159-25GEA 0 CNY
TCIAN0159-25G TCIAN0159-500G
对硝基苯甲酸甲酯 ≥98.0% (by GC)
对硝基苯甲酸甲酯
分子式: C₈H₇NO₄
分子量: 181.15 g/mol
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007350
CAS号: 619-50-1
EINECS: 210-599-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1937263ec912e45eff349a749d65b06b05cee5b1&vid=1937263ec912e45eff349a749d65b06b05cee5b1&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 97.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency