对氟苯甲酸甲酯 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: Methyl 4-fluorobenzoate, 4-Fluorobenzoic acid emthyl ester
F0403-25G F0403-500G
TCIAF0403-25GEA 0 CNY
TCIAF0403-25G TCIAF0403-500G
对氟苯甲酸甲酯 ≥97.0% (by GC)
对氟苯甲酸甲酯
分子式: C₈H₇FO₂
分子量: 154.14 g/mol
沸点: 197°C
闪点: 77°C
MDL编号: MFCD00017959
CAS号: 403-33-8
EINECS: 206-956-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f3c7222b51a5d74565be0d1e2ac1b883c6f9126e&vid=f3c7222b51a5d74565be0d1e2ac1b883c6f9126e&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %