邻氟苯甲酸甲酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: Methyl 2-fluorobenzoate, 2-Fluorobenzoic acid emthyl ester
F0241-25G F0241-500G
TCIAF0241-25GEA 0 CNY
TCIAF0241-25G TCIAF0241-500G
邻氟苯甲酸甲酯 ≥98.0% (by GC)
邻氟苯甲酸甲酯
分子式: C₈H₇FO₂
分子量: 154.14 g/mol
沸点: 102°C
闪点: 94°C
MDL编号: MFCD00017913
CAS号: 394-35-4
EINECS: 206-894-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11dc49b08fb6e1b7c191dad4cedc0ab2e14fb3fa&vid=11dc49b08fb6e1b7c191dad4cedc0ab2e14fb3fa&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %