Ethyl-2-fluorobenzoate ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
F0395-25G F0395-5G
TCIAF0395-25GEA 0 CNY
TCIAF0395-25G TCIAF0395-5G
Ethyl-2-fluorobenzoate ≥98.0% (通过GC)
Ethyl-2-fluorobenzoate
分子式: C₉H₉FO₂
沸点: 221°C
MDL编号: MFCD00039214
CAS号: 443-26-5
EINECS: 207-134-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=027f3e8b599547b2af8d4be43f3538b476386efc&vid=027f3e8b599547b2af8d4be43f3538b476386efc&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %