4-(三氟甲氧基)苯甲酰氯 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)benzene-1-carbonyl chloride
T2341-1G T2341-5G
TCIAT2341-1GEA 0 CNY
TCIAT2341-1G TCIAT2341-5G
4-(三氟甲氧基)苯甲酰氯 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(三氟甲氧基)苯甲酰氯
分子式: C₈H₄ClF₃O₂
分子量: 224.57 g/mol
沸点: 56°C
闪点: 90°C
MDL编号: MFCD00052329
CAS号: 36823-88-8
UN号: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1774985b43128628e93cca43592a9b6725862200&vid=1774985b43128628e93cca43592a9b6725862200&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %