水杨酸丁酯 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: Butyl 2-hydroxybenzoate, Butyl 2-Hydroxybenzoate, Salicylic acid butyl ester, 2-Hydroxybenzoic acid butyl ester
S0010-25ML S0010-500ML
TCIAS0010-25MLEA 0 CNY
TCIAS0010-25ML TCIAS0010-500ML
水杨酸丁酯 ≥99.0% (by GC)
水杨酸丁酯
分子式: C₁₁H₁₄O₃
分子量: 194.23 g/mol
沸点: 260°C
闪点: 134°C
MDL编号: MFCD00020038
CAS号: 2052-14-4
EINECS: 218-142-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0a0c5159a7daf9c93044173a8e8d9c7aa6c427a&vid=c0a0c5159a7daf9c93044173a8e8d9c7aa6c427a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %