3-氯苯磺酰氯 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
3-Chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
C1791-1G
C1791-5G
TCIAC1791-1GEA
0
CNY
TCIAC1791-1G
TCIAC1791-5G
3-氯苯磺酰氯 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-氯苯磺酰氯
分子式:
C₆H₄Cl₂O₂S 分子量: 211.07 g/mol 沸点: 135°C |
MDL编号:
MFCD00051697 CAS号: 2888-06-4 EINECS: 220-753-0 UN号: 3261 ADR: 8 III |
|
产品技术规格
Appearance | White to Orange to Green powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |