3,5-二氯苯磺酰氯 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 3,5-Dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
D3503-25G D3503-5G
TCIAD3503-25GEA 0 CNY
TCIAD3503-25G TCIAD3503-5G
3,5-二氯苯磺酰氯 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,5-二氯苯磺酰氯
分子式: C₆H₃Cl₃O₂S
分子量: 245.51 g/mol
MDL编号: MFCD00051698
CAS号: 705-21-5
UN号: 3261
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47000cb1cd173e9227a32252919e89b32a787b03&vid=47000cb1cd173e9227a32252919e89b32a787b03&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %