3,4-二氯苯磺酰氯 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Danger
D2990-25G D2990-5G
TCIAD2990-25GEA 0 CNY
TCIAD2990-25G TCIAD2990-5G
3,4-二氯苯磺酰氯 ≥98.0% (通过滴定分析)
3,4-二氯苯磺酰氯
分子式: C₆H₃Cl₃O₂S
沸点: 158 - 160 °C (15 -rr)
密度: 1,572 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00041255
CAS号: 98-31-7
EINECS: 202-656-5
UN号: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3753862fe8d450298b9df63500bfa145ea0b2924&vid=3753862fe8d450298b9df63500bfa145ea0b2924&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white wax
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %