2-Chloro-6-fluorobenzoyl chloride ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
C2229-25G C2229-5G
TCIAC2229-25GEA 0 CNY
TCIAC2229-25G TCIAC2229-5G
2-Chloro-6-fluorobenzoyl chloride ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2-Chloro-6-fluorobenzoyl chloride
分子式: C₇H₃Cl₂FO
沸点: 227 °C (1013 hPa)
溶点: 57 °C
MDL编号: MFCD00178746
CAS号: 79455-63-3
EINECS: 279-162-1
UN号: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac7aaec4d7661e9ddc0575401a47b00e12a95177&vid=ac7aaec4d7661e9ddc0575401a47b00e12a95177&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %