4-氨基-5-氯-2-甲氧基苯甲酸 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 4-氨基-5-氯-邻茴香酸
A1237-25G A1237-500G
TCIAA1237-25GEA 0 CNY
TCIAA1237-25G TCIAA1237-500G
4-氨基-5-氯-2-甲氧基苯甲酸 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-氨基-5-氯-2-甲氧基苯甲酸
分子式: C₈H₈ClNO₃
分子量: 201.61 g/mol
沸点: 354
MDL编号: MFCD00038794
CAS号: 7206-70-4
EINECS: 230-582-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e90258b9481002e87607a07a8610e881ee562cf9&vid=e90258b9481002e87607a07a8610e881ee562cf9&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %