Ethyl-3-chlorobenzoate ≥94.0% (通过GC)
供应商: TCI
C1737-25G C1737-5G
TCIAC1737-25GEA 0 CNY
TCIAC1737-25G TCIAC1737-5G
Ethyl-3-chlorobenzoate ≥94.0% (通过GC)
Ethyl-3-chlorobenzoate
分子式: C₉H₉ClO₂
MDL编号: MFCD00013634
CAS号: 1128-76-3
EINECS: 214-441-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e53f3f5590e262261b7e8fab79a88dc0465c21c1&vid=e53f3f5590e262261b7e8fab79a88dc0465c21c1&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %