邻溴苯甲酸甲酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: 2-Bromobenzoic acid methyl ester, Methyl 2-bromobenzoate
B0555-25G B0555-250G
TCIAB0555-25GEA 0 CNY
TCIAB0555-25G TCIAB0555-250G
邻溴苯甲酸甲酯 ≥98.0% (by GC)
邻溴苯甲酸甲酯
分子式: C₈H₇BrO₂
分子量: 215.05 g/mol
沸点: 253°C
MDL编号: MFCD00016328
CAS号: 610-94-6
EINECS: 210-241-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a64696601f0cbdc4eb54affdc4ff08115080370&vid=0a64696601f0cbdc4eb54affdc4ff08115080370&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %