trans-2-Hepten-1-ol ≥96.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
H0682-25ML H0682-5ML
TCIAH0682-25MLEA 0 CNY
TCIAH0682-25ML TCIAH0682-5ML
trans-2-Hepten-1-ol ≥96.0% (通过GC)
trans-2-Hepten-1-ol
分子式: C₇H₁₄O
沸点: 75°C
密度: 0,8516 g/cm³ (20 °C)
闪点: 57°C
MDL编号: MFCD00014056
CAS号: 33467-76-4
EINECS: 251-534-8
UN号: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd5207bd3cca29b66f0f4af6d604943701a4e273&vid=bd5207bd3cca29b66f0f4af6d604943701a4e273&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %