特戊酸 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 2,2-二甲基丙酸, 三甲基乙酸
P0461-25G P0461-400G
TCIAP0461-25GEA 0 CNY
TCIAP0461-25G TCIAP0461-400G
特戊酸 ≥99.0% (by GC)
特戊酸
分子式: C₅H₁₀O₂
沸点: 164°C
溶点: 32…35 °C
密度: 0,91 g/cm³ (20 °C)
闪点: 640 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004194
CAS号: 75-98-9
EINECS: 200-922-5
UN号: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 14,07511
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11b4ebfd064035db1129782e4e709826f039a82a&vid=11b4ebfd064035db1129782e4e709826f039a82a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Freezing point 32.0 to 36.0 deg-C