三甲基乙酸酐 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 特戊酸酐, 2,2-二甲基丙酸酐
P1414-25ML P1414-250ML
TCIAP1414-25MLEA 0 CNY
TCIAP1414-25ML TCIAP1414-250ML
三甲基乙酸酐 ≥98.0% (by GC)
三甲基乙酸酐
分子式: C₁₀H₁₈O₃
沸点: 193 °C (1013 hPa)
密度: 0,91 g/cm³ (20 °C)
闪点: 57°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008842
CAS号: 1538-75-6
EINECS: 216-263-1
UN号: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f90ab3baa6f4edc490da29b6673f25d2fa54d2e&vid=3f90ab3baa6f4edc490da29b6673f25d2fa54d2e&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %