甲基磺酸钠 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 甲烷磺酸
S0518-25G S0518-500G
TCIAS0518-25GEA 0 CNY
TCIAS0518-25G TCIAS0518-500G
甲基磺酸钠 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
甲基磺酸钠
分子式: CH₃NaO₃S
分子量: 118.09 g/mol
MDL编号: MFCD00064389
CAS号: 2386-57-4
EINECS: 219-203-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2383cc654c8e884067f1d5998cf17055e3e6612e&vid=2383cc654c8e884067f1d5998cf17055e3e6612e&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %