2,3-二巯基-1-丙醇 ≥95.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
D0621-1G D0621-25G D0621-5G
TCIAD0621-1GEA 0 CNY
TCIAD0621-1G TCIAD0621-25G TCIAD0621-5G
2,3-二巯基-1-丙醇 ≥95.0% (通过GC,滴定分析)
2,3-二巯基-1-丙醇
分子式: C₃H₈OS₂
沸点: 223 °C (1013 hPa)
溶点: 77 °C
密度: 1,2531 g/cm³ (20 °C)
闪点: (closed cup)
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00004864
CAS号: 59-52-9
EINECS: 200-433-7
UN号: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03209
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dbf93a3572d1c9567dac31f79a42f27230d6e6a2&vid=dbf93a3572d1c9567dac31f79a42f27230d6e6a2&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %