羟乙基乙二胺 ≥99.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
N-(2-氨基乙基)乙醇胺, 氨基乙基乙醇胺
A0299-500ML
A0299-25ML
TCIAA0299-500MLEA
0
CNY
TCIAA0299-500ML
TCIAA0299-25ML
羟乙基乙二胺 ≥99.0% (by GC, titration analysis)
羟乙基乙二胺
分子式:
C₄H₁₂N₂O 分子量: 104.15 g/mol 沸点: 238 溶点: -28 闪点: 125°C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00008170 CAS号: 111-41-1 EINECS: 203-867-5 UN号: 2735 ADR: 8 II |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |